Wichtige Dokumente
232653
Chrom(VI)-oxid
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Chromsäureanhydrid
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9% trace metals basis
Form
(powder and or flakes)
pH-Wert
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
196 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Transformation of various primary alcohols to carboxylic acids.
- Oxidation of arenes (naphthalenes and anthrathene) to the corresponding quinones by using periodic acid as the terminal oxidant in acetonitrile.
- Benzylic oxidation of various substituted toluene to the corresponding benzoic acids.
- Oxidation of sulfides to sulfones.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?