223697
Kaliumhydrogensulfat, kondensiert
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Konzentration
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
Verunreinigungen
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
Säurezahl
37.5‑38.6%
Dichte
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
SMILES String
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
InChIKey
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable