Merck
213357
Sigma-Aldrich
Quecksilber(II)-oxid rot
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Zinnoberrot
About This Item
Lineare Formel:
HgO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Assay:
≥99.0%
Qualität:
ACS reagent
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verunreinigungen
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
Rückstand nach Reduktion
≤0.025%
mp (Schmelzpunkt)
500 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
SMILES String
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
InChIKey
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Chambers C and Holliday AK.
Inorganic Chemistry, 381-381 (2013)
R A Hyndiuk et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 34(4), 610-613 (1990-04-01)
A double-masked, placebo-controlled, randomized study was done to assess the safety and clinical and quantitative microbiologic efficacy of 1% mercuric oxide (yellow) ophthalmic ointment in the treatment of eyelid infections, i.e., bacterial blepharitis. A total of 39 patients with bacterial
Damir Krznarić et al.
Analytical chemistry, 80(3), 742-749 (2008-01-11)
Mercury electrodes preconcentrate metal chalcogenide nanoparticles effectively, enabling their detection at submicromolar concentrations (as Sigma chalcogenide) by adsorptive cathodic stripping voltammetry. Understanding the unique behavior of nanoparticle analytes during preconcentration is critical for lowering detection limits and for quantification. A
S R Krystek et al.
International journal of peptide and protein research, 34(1), 52-55 (1989-07-01)
Treatment of peptides with excess HgO in the presence of alkaline cyanide leads to cleavage of the peptides at glycine residues. The reaction appears to involve both C- and N-mercuration with subsequent release of 2 mol mercury per mol of
Bingyan Han et al.
Analytical chemistry, 81(13), 5569-5573 (2009-06-09)
Herein, a sensitive and selective sensor for biothiols based on the recovered fluorescence of the CdTe quantum dots (QDs)-Hg(II) system is reported. Fluorescence of QDs could be quenched greatly by Hg(II). In the presence of biothiols, such as glutathione (GSH)