Merck
21218
Sigma-Aldrich
β-Calciumphosphat tribasisch
purum p.a., ≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Synonym(e):
βα-Tricalciumphosphat, tert.-Calciumphosphat, Calciumphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ca3O8P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
purum p.a.
Assay
≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Form
powder
Verlust
≤0.1% loss on ignition, 800 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChIKey
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Allgemeine Beschreibung
Calciumphosphat (Tricalciumphosphat) ist ein farbloser, amorpher Feststoff. Seine reine Form kann durch das Schmelzen von CaO mit Phosphor(V)-oxid bei 1.100 °C erhalten werden. Es wird als Poliermittel in Zahncreme und zur Herstellung von Emaille und Milchglas verwendet.
Calciumphosphat kommt in der Natur als folgende Mineralien vor: Oxydapatit, Voelicherit und Whitlockit. Es wird hauptsächlich zur Entwicklung von osteokonduktiven Biomaterialien zur Verwendung als Knochenersatz eingesetzt.
Anwendung
Ein Verbundstoff aus Calcium und einem bioaktiven Glas kann zur Herstellung von individuellen Implantaten mittels 3D-Druckverfahren eingesetzt werden. Dichte und homogene Calciumbeschichtungen können zur Beschichtung von Metallimplantaten verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Calcium phosphate-based osteoinductive materials.
LeGeros RZ.
Chemical Reviews, 108(11), 4742-4753 (2008)
S Leeuwenburgh et al.
Journal of biomedical materials research, 56(2), 208-215 (2001-05-08)
A new biomimetic method for coating metal implants enables the fast formation of dense and homogeneous calcium phosphate coatings. Titanium alloy (Ti6Al4V) disks were coated with a thin, carbonated, amorphous calcium phosphate (ACP) by immersion in a saturated solution of
Calcium phosphates compounds in conjunction with hydrogel as carrier for BMP-2: a study on ectopic bone formation in rats.
Hulsart-Billstrom G, et al.
Acta Biomaterialia, 7(8), 3042-3049 (2011)
3D printing of bone substitute implants using calcium phosphate and bioactive glasses.
Bergmann C, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 30(12), 2563-2563 (2010)
Jamie S Rush et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 4691-4699 (2014-07-06)
In many cell types, the E3 ubiquitin ligase, c-Cbl, induces ligand-dependent ubiquitylation of the epidermal growth factor receptor (EGFR) and targets the receptor for lysosomal degradation. The goal of this study was to determine whether c-Cbl is a negative regulator