693871
Kalziumphosphat, amorph
nanopowder, <150 nm particle size (BET)
Synonym(e):
ACP
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanopowder
Zusammensetzung
Ca/P, ~1:1
Oberflächenbereich
>12 m2/g , typical
Partikelgröße
<150 nm (BET)
SMILES String
O.[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
InChIKey
JWETXQZDTWPZNK-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.