The product was great and in the R&D for evaluation
Wichtige Dokumente
209201
Kupfer(II)-sulfat Hydrat
98%
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Form
crystalline powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, 4-6
SMILES String
O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
CYKLGTUKGYURDP-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)