Wichtige Dokumente
205303
Lithiumperchlorat Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
21-22% (chlorine basis (silver nitrate titration))
Dichte
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?