Wichtige Dokumente
112992
Essigsäureisopropylester
98%
Synonym(e):
Isopropylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
47 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
894 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 37 °F
8 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
85-91 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChIKey
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).