Merck
Z801739
Hellma® Küvetten für Fluoreszensmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
Größe auswählen
1 EA
986,00 €
986,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
986,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
986,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
3 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 176.751-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
8.5 mm
Kammervolumen
100 μL
Weglänge
3x3 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)