Merck
Z801003
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 mm, chamber volume 7000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
optical glass
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 6030-OG
Parameter
360-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
Kammervolumen
7000 μL
Weglänge
20 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
ohne Deckel
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)