Merck
Z532398
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 50 mL, accuracy: 0.50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.50 mL
Allgemeine Beschreibung
Einfache metrische Scala. Auch als graduierte Destillationsvorlagen oder zusammen mit einem Septumadapter für air-sensitives verwendbar.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)