Merck
Z531448
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
229,00 €
229,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
229,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
229,00 €
Auf LagerDetails
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verfügbarkeit
not available in EU
Gesamt H
400 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Grahamkühler verfügt über einen spiralförmig geformten Dampfraum, der eine ausgezeichnete Kondensationsleistung garantiert. NS Schliff unten mit Abtropfspitze.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)