Merck
Z413852
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
46,60 €
46,60 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
46,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
46,60 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)