Wichtige Dokumente
Y0001991
Zolmitriptan für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Zolmitriptan, (4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)-ethyl)-1H-indol-5-yl)-methyl)-2-oxazolidinon, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)-ethyl)-indol-5-yl)-methyl)-2-oxazolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zolmitriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
InChIKey
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)