Y0001957
Ballonblumen-Wurzelextrakt, getrocknet, für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
platycodon root
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)