Wichtige Dokumente
Y0001622
2,4-Dichlorbenzylalkohol Unreiheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,4-Dichlor-benzylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
2,4-dichlorobenzyl alcohol
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
148-151 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChIKey
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)