Wichtige Dokumente
Y0001616
Irisflorentin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Methoxy-7-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
irisflorentin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1)c4cc(c(c(c4)OC)OC)OC)=O)c(c3c(c2)OCO3)OC
InChI
1S/C20H18O8/c1-22-13-5-10(6-14(23-2)18(13)24-3)11-8-26-12-7-15-19(28-9-27-15)20(25-4)16(12)17(11)21/h5-8H,9H2,1-4H3
InChIKey
RISXUTCDCPHJFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)