Y0001493
Furosemid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Furosemid, 4-Chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilsäure, 5-(Aminosulfonyl)-4-chlor-2-[(2-furanylmethyl)-amino]-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
furosemide
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChIKey
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)