Y0001379
Levonorgestrel Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17-α-pregn-5(10)-en-20-in-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levonorgestrel
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)C4=C(CC3)CC(=O)CC4)CC1)CC)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,17-19,23H,3,5-13H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
QCMLVDXPKCBMFQ-MJCUULBUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)