Wichtige Dokumente
Y0001356
Nicergolin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Brom-nicotinsäure, 5-Brompyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicergoline
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)