Y0001338
Oseltamivir Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3R,4R,5S)-5-Acetamido-4-amino-3-(1-ethylpropoxy)-cyclohex-1-en-1-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oseltamivir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](C=C(C1)C(=O)O)OC(CC)CC)N)C(=O)C
InChI
1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(13(12)15)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
InChIKey
MKPOADZCFCZMRW-YNEHKIRRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)