The solubility of this product is not determined. However, the research-grade product M2574 is soluble in DMSO at ≥20 mg/mL. Other sources state the product can be solubilized in approximately 4 mg/mL of Ethanol or 87 mg/mL of Water.
Wichtige Dokumente
Y0001252
Meropenem-Trihydrat Trihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(Dimethylaminocarbonyl)-pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carbonsäure Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meropenem
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChIKey
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
bonjour, Je souhaiterai savoir dans quel tampon je peux dissoudre la poudre
1 Antwort-
Hilfreich?