Y0001240
Azathioprin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azathioprine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1N)C
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,5H2,1H3
InChIKey
GJVMTMXQJDQJSS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)