Wichtige Dokumente
Y0001106
Medronsäure Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tetraisopropylmethylendiphosphonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
medronic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
InChIKey
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)