Y0001051
Natriumcalcium-Pentetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Calciumtrisodiumpentetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentetate sodium calcium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ca+2].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H23N3O10.Ca.3Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChIKey
AYFCVLSUPGCQKD-UHFFFAOYSA-I
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)