Y0000826
Nifluminsäure Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-N-(3-(trifluoromethyl)-phenyl)-pyridin-3-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
niflumic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c(nccc2)O
InChI
1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-12(20)10-5-2-6-17-11(10)19/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
HRAILYWEUPEYQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)