Wichtige Dokumente
Y0000759
Trimipramin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Trimipramin -maleat (Salz)
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trimipramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChIKey
YDGHCKHAXOUQOS-WLHGVMLRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)