Wichtige Dokumente
Y0000707
Adrenalintartrat mit Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Epinephrin -(+)-bitartratsalz, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzylalkohol-Wasserstoff D -bitartrat (Salz), L-Adrenalin -(+)-bitartratsalz, L-Adrenalin D-bitartrat, L-Epinephrin D-bitartrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
adrenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChIKey
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)