Merck
Y0000668
Tibolon für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tibolon, (7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-in-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tibolone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)C4=C(C[C@H]3C)CC(=O)CC4)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Tibolon ist ein synthetisches Steroid mit schwacher östrogener, androgener und progestogener Aktivität, das bei der Behandlung von Menopause-Syndrom eingesetzt wird. Tibolon und seine Metaboliten induzieren in vitro Prolaktin-Produktion in humanen endometrialen Stromazellen. Sulfatierung spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und der Regulierung der gewebespezifischen Aktivität von Tibolon und seine Metaboliten.
Anwendung
Tibolone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John Studd
Menopause international, 18(2), 65-67 (2012-05-23)
The understanding of the cause and treatment of premenstrual disorders is confused but it is essentially the result of cyclical ovarian activity, usually ovulation, and an effective treatment should be by suppressing ovulation. This can be done by an oral
Ulviye Ceylan et al.
Neuro endocrinology letters, 33(5), 505-510 (2012-10-24)
To compare the effect exerted by oral tibolone or intramuscular 17β-estradiol administration on the expression of ZO-1, occludin, GFAP and c-fos levels in the brain cortex and hippocampus of ovariectomized rats. Immunostaining for ZO-1 and occludin revealed similar staining patterns
James Samuel McLaren et al.
Menopause international, 18(2), 68-72 (2012-05-23)
Gonadotrophin receptor hormone analogues (GnRHa) have been used in a range of sex hormone-dependent disorders. In the management of premenstrual syndrome, they can completely abolish symptoms. The success of GnRHa in the treatment of endometriosis and adjuvant therapy in the
Ana Raquel Santos de Medeiros et al.
Regulatory peptides, 179(1-3), 55-60 (2012-09-15)
Cardiovascular and immune system abnormalities have been reported in females with estrogen deficiency. To control these disorders in post-menopausal women, hormone replacement therapy (HRT) has been used. Tibolone has been used as a HRT, but the effects of tibolone on
I Lambrinoudaki et al.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society, 16(2), 258-264 (2012-05-31)
To investigate the effect of tibolone and raloxifene on the serum apoptotic markers soluble Fas (sFas), soluble Fas ligand (sFasL) and cytochrome-c (cyt-c) in postmenopausal women. A total of 89 healthy postmenopausal women, attending the University Menopause Clinic, were randomly