Y0000571
Clobetasol Unreinheit J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(17R)-4′-Chlor-5′-ethyl-9-fluor-11β-hydroxy-16β-methylspiro[androsta-1,4-diene-17,2′(3′H)-furan]-3,3′-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clobetasol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)