Y0000430
Trospium Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-8,1′-pyrrolidinium]-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trospium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO.ClH/c13-11-7-9-3-4-10(8-11)12(9)5-1-2-6-12;/h9-11,13H,1-8H2;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+;
InChIKey
HZDYZXDBRXHZIX-JGNDIBIWSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)