Merck
Y0000198
Ciprofloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsäure, Ciprobay
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.34
Beilstein:
3568352
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciprofloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChIKey
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ciprofloxacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Florentia Kaguelidou et al.
The Pediatric infectious disease journal, 30(2), e29-e37 (2010-11-05)
ciprofloxacin has no marketing authorization for use in neonates worldwide but it is prescribed for the treatment of neonatal life-threatening infections, mainly in developing countries and in Europe. Given the concerns about its toxicity in this population and the necessity
Elisabet Marti et al.
Water research, 61, 67-76 (2014-06-02)
In this study we characterised the ciprofloxacin-resistant strains isolated in biofilm and sediments from a wastewater treatment plant (WWTP) discharge point and its receiving river. We also examined the prevalence of qnrA, qnrB, qnrS and aac(6')-Ib-cr genes in these isolates
David J Serisier et al.
Thorax, 68(9), 812-817 (2013-05-18)
The delivery of antipseudomonal antibiotics by inhalation to Pseudomonas aeruginosa-infected subjects with non-cystic fibrosis (CF) bronchiectasis is a logical extension of treatment strategies successfully developed in CF bronchiectasis. Dual release ciprofloxacin for inhalation (DRCFI) contains liposomal ciprofloxacin, formulated to optimise
D Rodríguez-Pardo et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(11), O911-O919 (2014-04-29)
We aim to evaluate the epidemiology and outcome of gram-negative prosthetic joint infection (GN-PJI) treated with debridement, antibiotics and implant retention (DAIR), identify factors predictive of failure, and determine the impact of ciprofloxacin use on prognosis. We performed a retrospective
Mark D P Willcox
Clinical & experimental optometry, 94(2), 161-168 (2010-11-19)
Microbial keratitis is a rare disease but most commonly caused by bacterial infection. Two of the most common bacteria to cause microbial keratitis are Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Antibiotic therapy to treat keratitis caused by these bacteria is either