Y0000134
Clomipramin Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Chlor-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clomipramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cccc3)N2
InChI
1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
InChIKey
MHUXTOYYIDFXRF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)