Wichtige Dokumente
Y0000116
Acamprosat Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Amino-1-Propansulfonsäure, 3APS, Homotaurin, Tramiprosat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acamprosate
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
InChIKey
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)