Merck
Y0000115
Sotalol Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-{4-{[(1-Methylethyl)-amino]-acetyl}-phenyl}-methansulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.35
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sotalol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)CNC(C)C)C
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3
InChIKey
BKXGLPPAZWSLEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sotalol impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)