Y0000070
Isomalto-Oligosaccharid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isomaltooligosaccharide
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)