Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraen-3,17α-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
equilin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C2(C(CC1)C3=CCc4c(ccc(c4)O)C3CC2)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
InChIKey
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)