Y0000009
Fluphenazinenantat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Heptansäure 2-[4-[3-[2-(trifluormethyl)-phenothiazin-10-yl]-propyl]-1-piperazinyl]-ethylester
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluphenazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCOC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C29H38F3N3O2S/c1-2-3-4-5-11-28(36)37-21-20-34-18-16-33(17-19-34)14-8-15-35-24-9-6-7-10-26(24)38-27-13-12-23(22-25(27)35)29(30,31)32/h6-7,9-10,12-13,22H,2-5,8,11,14-21H2,1H3
InChIKey
LRWSFOSWNAQHHW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)