Wichtige Dokumente
W273601
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate
≥97%, FG
Synonym(e):
papaya isobutyrate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
floral; fruity; sweet
SMILES String
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
InChIKey
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)