Wichtige Dokumente
VT000267
Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
50’000-150’000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
P. aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards, P. paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
disc (hydrosoluble)
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Sonstige Hinweise
Other cell culture collections:
- DSM 1128
- ATCC® 9027
- NCTC 12924
- LMG 8029
- CIP 82.118
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.