Merck
VISRT5600
Silikon-Rotationsviskositätsstandards
4.988 mPa.s (25.00°C), RT5
Größe auswählen
600 ML
188,00 €
188,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
600 ML
188,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
188,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
4.988 mPa.s(25.00 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)