Merck
ULTRA06
Supelco
Zertifizierte vorgereinigte Borosilikatglas-Vials
box of 6 × 40 mL, for TOC analysis
Größe auswählen
6 EA
34,60 €
34,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
34,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
NACRES:
NA.21
34,60 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
box of 6 × 40 mL
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Allgemeine Beschreibung
Ultra-06 – Kiste mit 6 x 40 ml zertifiziert reinen Borosilikatglasfläschchen mit 24-mm-Kappe und Silikon-PTFE-ausgekleidetem Septum. Die Kiste enthält ein individuelles Zertifikat. Zertifizierte Fläschchen enthalten <0,010 mg/l C aus TOC. Alle 6 Fläschchen umfassen auch Staubschutzkappen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)