Wichtige Dokumente
T2009000
Trilaurin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2,3-Trilauroyl-glycerin, 1,2,3-Tridodecanoylglycerin, Glycerin-trilaurat, Glycerintridodecanoat, Tridodecanoin, Trilaurin
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trilaurin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
46.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
InChIKey
VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)