Wichtige Dokumente
S9305
SYBR® Grün II RNA-Gelfarbstoff
10,000 × in DMSO
Synonym(e):
RNA gel dye, SYBR® RNA dye, safer gel stain
Größe auswählen
761,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
761,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verwendung
mL sufficient for 100 mini-gels
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10,000 × in DMSO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultrasensitive Färbung für die Färbung von RNA und ssDNA nach der Elektrophorese
- Maximale Anregung bei 497 nm mit einem sekundären Anregungspeak bei 254 nm
- Die Fluoreszenzemission von mit SYBR® Green II gefärbter RNA ist um 520 nm zentriert
- Färbung von Agarose-/Formaldehydgelen mit SYBR Green II stört die Übertragung von RNA in Membranen oder die nachfolgende Hybridisierung in Northern-Blot-Analysen nicht, sofern den Prähybridisierungs- und Hybridisierungspuffern zur Entfernung des Farbstoffs 0,1 %–0,3 % SDS zugegeben werden
- Kann den Nachweis von Viroid-RNA und zellulären Multicopy-RNA-Spezies erleichtern
- Ist in Anwendungen, die besonders sensitive Nachweistechniken erfordern, zum Beispiel SSCP-Analyse (single strand conformation polymorphism), sensitiver als Ethidiumbromid
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation