Wichtige Dokumente
S2190000
Sulpirid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Sulpirid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulpiride
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChIKey
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)