Merck
S1200000
Spironolacton
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Pregnen-21-säure-17α-ol-3-on-7α-thiol-γ-lacton-7-acetat, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-en-21-carbonsäure-γ-lacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
spironolactone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
207-208 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
InChIKey
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Spironolactone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Spironolacton ist ein kompetitiver Aldosteron-Rezeptor-Antagonist. Wird als Kaliumsparendes Diuretikum verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Li et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 35(6), 1069-1077 (2019-12-21)
Emerging evidence suggests aldosterone (aldo) and NLRP3 inflammasome are important factors for HSC activation and liver fibrosis. However, the interaction between aldo and NLRP3 inflammasome in HSC activation and liver fibrosis remains largely unknown. The aim of this study is
Adam D Karns et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 15(3), 186-192 (2013-03-06)
Aldosterone inhibition with mineralcorticoid receptor antagonists (MRAs) is an effective treatment for resistant hypertension. Aldosterone synthase inhibitors (ASIs) are currently being investigated as a new therapeutic strategy to reduce aldosterone secretion from the adrenal gland. In this study, the efficacy
Aldosterone inhibition in patients with heart failure with preserved ejection fraction.
Lars H Lund et al.
JAMA, 310(2), 205-205 (2013-07-11)
Aldosterone inhibition in patients with heart failure with preserved ejection fraction.
Christopher J A Neil et al.
JAMA, 310(2), 204-204 (2013-07-11)
Patients' interest overlooked.
Prescrire international, 22(139), 148-148 (2013-07-20)