Merck
R8276
Sigma-Aldrich
Renin-Substrat 1
>85% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Renin-Substrat 1,
Assay
>85.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
~2281
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Substrat für humanes Renin, einer Asparaginsäure-Protease, die eine wichtige Rolle in der Blutdruckregelung spielt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)