Merck
QC3050
Supelco
Rückstand (Gesamtvolumen) – WP
certified reference material
Größe auswählen
500 ML
79,90 €
79,90 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
79,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
79,90 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
bottle of 500 mL
Hersteller/Markenname
RTC QCI-079
Konzentration
100% in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Das Analysenzertifikat enthält auch Prüfwerte für:
  • Rückstand (Gesamtgehalt) (TS)
  • Rückstand-filtrierbar (TDS)
  • Rückstand-nicht-filtrierbar (TSS)
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1