QC1298
Rückstand Probe 1
certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Hersteller/Markenname
RTC QCI-039-1
Konzentration
in saline
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?