Wichtige Dokumente
PHR8822
Nordazepam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
7-Chlor-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on, Desmethyldiazepam
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1468400
Verpackung
100 mg of
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)CN=C2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChIKey
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)